Learn More
3-Ethylcyclopentanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11414387
3-Ethylcyclopentanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11414387
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11414387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20432.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10264-55-8
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.172
Numero MDL MFCD00045445
InChI Key XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
IUPAC Name 3-ethylcyclopentan-1-one
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Ethylcyclopentanone
Punti di ebollizione 171°C
Punto d'infiammabilità 31°C (88°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Sinonimo 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoD12W045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numero di lotto10207967 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numero di lotto10221878 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numero di lotto10166850 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numero di lotto10172336 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Titolo del prodotto
3-Ethylcyclopentanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals >