Learn More
3-Iodo-1-phenylpropane, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15480208
3-Iodo-1-phenylpropane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15480208
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 15480208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53420.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4119-41-9
Formula molecolare C9H11I
Molecular Weight (g/mol) 246.09
Numero MDL MFCD00019036
InChI Key RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
IUPAC Name 3-iodopropylbenzene
SMILES ICCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1-phenylpropane
Densità 1.53
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Formula lineare C6H5(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.582
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 246.09
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU12K033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog NumberH53420.06,H53420.03,H53420.14
Numero di lottoL13W025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH53420.06,H53420.03,H53420.14
Numero di lottoU14F006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH53420.06,H53420.03,H53420.14
Numero di lottoZ30G016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH53420.06,H53420.03,H53420.14
Numero di lottoP07D019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH53420.06,H53420.03,H53420.14
Titolo del prodotto
3-Iodo-1-phenylpropane, 97%, Thermo Scientific Chemicals >