Learn More
3-Methyl-1-butanol, 99%, for biochemistry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13485112
3-Methyl-1-butanol, 99%, for biochemistry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13485112
1 L, AcroSeal™ Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Codice prodotto. 13485112
Marca: Thermo Scientific Acros 412720010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butanol
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070
Quantità 1 L
Beilstein 01,392
Indice di Merck 15,5241
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, benzene, oils,, chloroform
Viscosità 4.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Grado Biochimica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
3-Methyl-1-butanol, 99%, for biochemistry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >