Learn More
3-Methyl-1-butanol, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10228623
3-Methyl-1-butanol, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10228623
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10228623
Marca: Thermo Scientific Acros 412730025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butanol
Nota nome 98.5%
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 392
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Indice di Merck 15, 5241
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform
Viscosità 4.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity ≥98.5%
Grado Reagente ACS
Acido titolabile 0.002 meq/g max
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467664 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number412730025,412735000,412730010
Numero di lottoA0467663 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number412730025,412735000,412730010
Numero di lottoA0465533 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog Number412730025,412735000,412730010
Numero di lottoA0460840 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/04/2024 Catalog Number412730025,412735000,412730010
Numero di lottoA0455004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number412730025,412735000,412730010
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-1-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
3-Methyl-1-butanol, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >