Learn More
3-Methyl-2-butanone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
61.10€ - 695.46€
Identificatori chimici
CAS | 563-80-4 |
---|---|
Formula molecolare | C5H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 86.13 |
Numero MDL | MFCD00008919 |
InChI Key | SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone |
PubChem CID | 11251 |
IUPAC Name | 3-methylbutan-2-one |
SMILES | CC(C)C(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10338450
|
Thermo Scientific Acros
218772500 |
250 mL | Glass bottle |
61.10€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10042990
|
Thermo Scientific Acros
218770010 |
1 L | Glass bottle |
187.94€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10475755
|
Thermo Scientific Acros
218770051 |
5 L | Plastic drum |
695.46€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
563-80-4 | |
86.13 | |
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N | |
11251 | |
CC(C)C(C)=O |
C5H10O | |
MFCD00008919 | |
3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone | |
3-methylbutan-2-one |
Specifica
3-Methyl-2-butanone | |
97.5 | |
-92.0°C | |
0.8000g/mL | |
6°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHCOCH3 | |
MFCD00008919 | |
15, 6162 | |
3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone | |
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N | |
3-methylbutan-2-one | |
11251 | |
98% |
563-80-4 | |
100.0 | |
Colorless | |
94.0°C to 95.0°C | |
Authentic | |
C5H10O | |
1.3870 to 1.3890 | |
01, 682 | |
0.8 | |
Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CC(C)C(C)=O | |
86.13 | |
86.13 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-264-3
- 3-Methyl-2-butanone
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only