Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Methyladenine, 90+% Codice prodotto.: 10096372
Thermo Scientific Chemicals 3-Methyladenine, 90+%
Codice prodotto. 10096372
100 mg, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Codice prodotto. 10096372
Marca: Thermo Scientific Chemicals 379791000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-23-4
Formula molecolare C6H7N5
Molecular Weight (g/mol) 149.16
Numero MDL MFCD00010531
InChI Key FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyladenine
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mg
Beilstein 26,V,17,151
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
IUPAC Name 3-methyl-3H-purin-6-amine
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 90+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyladenine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 3-Methyladenine, 90+% >