Learn More
3-Methylvaleric acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11473128
compliance-icons
3-Methylvaleric acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11473128
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11473128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18886.06
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-43-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00002729,MFCD02262177
InChI Key IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-methylvaleric acid, 3-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 3-methyl, 3-methyl valeric acid, dl-3-methylvaleric acid, 3-methyl pentanoic acid, sec-butylacetic acid, valeric acid, 3-methyl, beta-methylvaleric acid, 3-methyl-n-valeric acid
PubChem CID 7755
IUPAC Name 3-methylpentanoic acid
SMILES CCC(C)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylvaleric acid
Punto di fusione -42°C
Densità 0.93
Punti di ebollizione 196°C to 198°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.416
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1720696
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylvaleric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Methylvaleric acid
Titolo del prodotto
3-Methylvaleric acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >