Learn More
3-Nitrobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11490953
3-Nitrobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11490953
25 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11490953
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13336.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13331-27-6
Formula molecolare C6H6BNO4
Molecular Weight (g/mol) 166.93
Numero MDL MFCD00007193
InChI Key ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
PubChem CID 1677
IUPAC Name (3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼285°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 2938638
Peso formulazione 166.93
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoH5642A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
Numero di lottoJ3503A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
Numero di lottoJ9343A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
Numero di lotto10133122 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
Titolo del prodotto
3-Nitrobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >