Learn More
3'-Nitropropiophenone, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11471938
3'-Nitropropiophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11471938
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11471938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14554.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17408-16-1
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD00051516
InChI Key VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one
PubChem CID 87096
IUPAC Name 1-(3-nitrophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Nitropropiophenone
Punto di fusione 99°C to 102°C
Quantità 25 g
Beilstein 1954069
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoF4297A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Numero di lotto10158572 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog Number
Titolo del prodotto
3'-Nitropropiophenone, 97%, Thermo Scientific™ >