Learn More
3-Phenoxytoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11484967
3-Phenoxytoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11484967
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11484967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21899.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3586-14-9
Formula molecolare C13H12O
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Numero MDL MFCD00008531
InChI Key UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wrVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 19165
IUPAC Name 1-methyl-3-phenoxybenzene
SMILES CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxytoluene
Densità 1.052
Punti di ebollizione 271°C to 273°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 25 g
Beilstein 2045714
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
3-Phenoxytoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals >