Learn More
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15475725
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15475725
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15475725
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64993.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 762240-92-6
Formula molecolare C6H8ClF3N4
Molecular Weight (g/mol) 228.603
Numero MDL MFCD09817638
InChI Key AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11961371
IUPAC Name 3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine;hydrochloride
SMILES C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Quantità 5 g
Beilstein 9872881
Peso formulazione 228.6
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto5002Q18P Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/12/2024 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Numero di lotto5003Q30A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Numero di lotto81401268 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Numero di lotto81302896 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberH64993.06,H64993.03
Titolo del prodotto
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >