Learn More
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10422411
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10422411
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10422411
Marca: Thermo Scientific Acros 216551000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-85-0
Formula molecolare C10H20O5Si
Molecular Weight (g/mol) 248.35
Numero MDL MFCD00008593
InChI Key XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 190.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosità 2.5 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 248.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468486 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numero di lottoA0465003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numero di lottoA0458964 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/12/2023 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numero di lottoA0444182 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Numero di lottoA0414512 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number216550050,216551000,216555000
Titolo del prodotto
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >