Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
218.00€ - 234.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | UK Regulations |
Colore | Gray |
Dimensioni (L x P x A) | 395 x 300 x 340 mm |
Quantità | 10/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17601725
|
Clinisafe™
51850000 |
Yellow |
234.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17611725
|
Clinisafe™
51850415 |
Red |
218.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17621725
|
Clinisafe™
51850420 |
Purple |
218.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17631725
|
Clinisafe™
51850540 |
Blue |
218.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 30 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste.
- The large capacity and open entry point allow safe and easy drop-in disposal of a range of containers. The lid can be temporarily closed to conceal the contents when not in use and securely closed for transportation to the final disposal.
- Features and Benefits:
- Made from low carbon footprint recycled material
- Disposal of used NSP containers
- Large fill area
- Temporary and final closure feature
Specifica
30 L | |
Gray | |
10/Cs. | |
Waste Container |
UK Regulations | |
395 x 300 x 340 mm | |
Safe Disposal of Non-Sharps Clinical Waste |
Titolo del prodotto
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container