Learn More
Wheaton™ 30 mL Polystyrene Universal Container
Sterile sample container offers sample security and user safety with leak free performance.
Marca:  Wheaton™ 327152
127.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.50000kg
Codice prodotto. 16367231
  • 134.00€ / pezzi 400
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For general sample collection, transport, and storage
  • Wide container range to suit most user needs
Specifica
Specifica
Specimen Container
Polystyrene
30 mL
White
Screw Cap
93.5 mm
400/Cs.
Yes
Sterile
EU Directive 98/79/EC
Polypropylene
30.5 mm
Printed
50/Pk.