Learn More
Wheaton™ 30 mL Polystyrene Universal Container
Sterile sample container offers sample security and user safety with leak free performance.
134.00€ - 151.00€
Specifica
Product Type | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Codice del prodotto | Marca | Etichetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Etichetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16357231
|
Wheaton™
327150 |
Plain |
151.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16208991
|
Wheaton™
327151 |
No Label |
136.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16367231
|
Wheaton™
327152 |
Printed |
134.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For general sample collection, transport, and storage
- Wide container range to suit most user needs
Specifica
Specimen Container | |
Polystyrene | |
30 mL | |
White | |
30.5 mm | |
400/Cs. |
Yes | |
Sterile | |
EU Directive 98/79/EC | |
Screw Cap | |
93.5 mm |