Learn More
Nickel Electro™ Imbuto da laboratorio in acciaio inox 304
Da utilizzare con o senza membrane filtranti per la filtrazione per gravità e per semplici procedure che prevedono l’uso di un imbuto. L'imbuto da laboratorio in acciaio inox Nickel Electro™ è dotato di scanalatura di sfiato per un flusso completo e continuo di liquidi o solidi.
Marca: Nickel Electro™ FUNSS100H
Descrizione
- Durable stainless steel funnel, break-resistant, stain proof and easy to clean.
- May be used with or without filter membranes for gravity filtration as well as simple funnel procedures.
- Flute is vented to allow complete, uninhibited flow.
- Can be used with liquids or solids.
- The handle can also be used as a convenient hanging point when not in use.
- Smooth finish on internal surfaces making funnel easy to clean or sterilise.
Specifica
103 mm | |
115 mm | |
55 mm |
Acciaio inox | |
Con maniglia |