Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie in acciaio inox Chattaway 304
Per raschiare e sollevare i materiali da flaconi o fiasche. Le spatole in acciaio inox Nickel Electro™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida. Utilizzabili per applicazioni sterili.
21.55€ - 48.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Quantità | Conf. da 5 |
Finitura | Finitura lucida |
Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni sterili |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11726607
|
Fisherbrand™
2310 |
100 mm |
21.55€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11523502
|
Fisherbrand™
2317 |
300 mm |
48.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11533502
|
Fisherbrand™
2318 |
350 mm |
45.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Scrapes and lifts materials from bottles or flasks. Nickel Electro™ Stainless Steel Chattaway Spatulas are non-magnetic with a bright finish. Can be used for sterile applications.
- Realizzate in acciaio inox304 18/8
- L’estremità ricurva e arrotondata è utile per raschiare o sollevare materiali da flaconi o fiasche
- Non magnetiche
- Finitura lucida
Specifica
Sì | |
Conf. da 5 | |
Per applicazioni sterili | |
–Da 196 a 550 °C |
Sterile | |
Finitura lucida | |
10 mm | |
Acciaio inox |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio medie in acciaio inox Chattaway 304