Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole da laboratorio medie Chattaway in acciaio inox rivestite in PTFE 304
Get superior results when you use the stainless steel PTFE-coated spatula for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Stainless Steel Chattaway Spatula Micro PTFE Coated is widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
11.65€ - 13.10€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Rivestimento | PTFE Xylan™ |
Product Type | Spatola |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica |
Larghezza (sistema metrico) lama | 4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11523512
|
Fisherbrand™
2450 |
100 mm |
11.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11543512
|
Fisherbrand™
2454 |
200 mm |
12.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11533512
|
Fisherbrand™
2452 |
150 mm |
13.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
- Resistant to deterioration from contact with boiling water, acids, bases, and most solvents
- Ideal for use with a wide range of compounds
- Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications
- Widely used, sturdy, and affordable
Specifications
1 ciascuno | |
Spatola | |
4 mm | |
Acciaio inox |
PTFE Xylan™ | |
Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica | |
–Da 195 a 260 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Micro spatole da laboratorio medie Chattaway in acciaio inox rivestite in PTFE 304