Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.159.000850
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
40mm | |
305 mm | |
Stainless Steel |
850 μm | |
ASTM E 11 | |
Shaker AS 300 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes > Pore Size: 850 μm