Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Marca: RETSCH 60.138.106000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
106 mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm | |
305 mm | |
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes > Pore Size: 106 mm