Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Marca:  RETSCH 60.138.028000
Codice prodotto. 10584203
  • 268.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
28 mm
ISO 3310/2
40mm
305 mm
Stainless Steel
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes > Pore Size: 28 mm