Learn More
Masterflex™ 316 Stainless Steel Turbine Flowmeter
Marca:  Masterflex™ 05609-09
Codice prodotto. 11747238
  • 1490.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Turbine Flowmeter
Stainless Steel (316)
1/8 in. NPT (F)
Excellent selection for most basic industrial flow metering applications
Two 3 V Lithium Batteries
110 mm
3.2 kg
±2% (Reading)
1500 psig
8 to 76 LPM
50 mm
±0.1%
60°C
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Masterflex™ 316 Stainless Steel Turbine Flowmeter > Flow Rate: 8 to 76L/min.