Learn More
Watson-Marlow Pumps Testa 318MC
Microcassette ad alta precisione per tubo collettori per portate fino a 53 ml/min.
Marke:  Watson-Marlow Pumps 033.6853.000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12821921
  • 769.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Progettato per applicazioni multicanale per basse portate. Per un semplice cambio del tubo senza disturbare gli altri canali, le cassette sono precaricate con tubo, disponibile in venti dimensioni e tre diversi materiali.
  • Le teste di estensione si montano a scatto in pochi secondi ed è possibile aggiungerne due a cinque canali (MCX) o tre a tre canali (MCX3), a seconda della potenza dell’azionamento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36 mL/min.
Multi-channel Pump Head
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel
318MC
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote