Learn More
Watson-Marlow Pumps Testa 318MC
Microcassette ad alta precisione per tubo collettori per portate fino a 53 ml/min.
820.00€
Specifica
Portata 36 mL/min.
Tipo Multi-channel Pump Head
Materiale rotore Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon
Materiale involucro Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
12821921
Vedere i documenti
Watson-Marlow Pumps
033.6853.000
318MC
820.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12831921
Vedere i documenti
Watson-Marlow Pumps
033.6854.000
318MCX
820.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Progettato per applicazioni multicanale per basse portate. Per un semplice cambio del tubo senza disturbare gli altri canali, le cassette sono precaricate con tubo, disponibile in venti dimensioni e tre diversi materiali.
  • Le teste di estensione si montano a scatto in pochi secondi ed è possibile aggiungerne due a cinque canali (MCX) o tre a tre canali (MCX3), a seconda della potenza dell’azionamento.
Specifica
Specifica
36 mL/min.
Multi-channel Pump Head
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel