Learn More
Watson-Marlow Pumps Testa 318MC
Microcassette ad alta precisione per tubo collettori per portate fino a 53 ml/min.
Marca:  Watson-Marlow Pumps 033.6854.000
Codice prodotto. 12831921
  • 820.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Progettato per applicazioni multicanale per basse portate. Per un semplice cambio del tubo senza disturbare gli altri canali, le cassette sono precaricate con tubo, disponibile in venti dimensioni e tre diversi materiali.
  • Le teste di estensione si montano a scatto in pochi secondi ed è possibile aggiungerne due a cinque canali (MCX) o tre a tre canali (MCX3), a seconda della potenza dell’azionamento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
36 mL/min.
Multi-channel Pump Head
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel
318MCX
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon