Learn More
Greiner Bio-One 384-well F-Bottom Polystyrene Microplates
Suitable for luminescence measurements. Greiner Bio-One 384-Well F-Bottom Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
Marca:  Greiner Bio-One 781074
Codice prodotto. 10093251
  • 397.00€ / pezzi 40
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-Pyrogenic
  • Material: Polystyrene
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Traced way back to production through defined LOT number system
  • Well-to-well spacing: 4.5mm
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
White
384
LUMITRAC 600
Without Lid
High Binding
Polystyrene
Sterile
Flat Bottom (F-well)