Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
Marca:  Thermo Scientific™ 3K-150
Codice prodotto. 11894992
  • 340.00€ / 15mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:
  • Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
  • Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Laser Particle Counter Calibration
Count Control Particles
°
Product stable for a minimum of 12 months
1 x 109/mL
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15 mL
≤ 2%
0.15 μm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto255495 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number3K-150
Numero di lotto269438 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number3K-150
Numero di lotto251077 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number3K-150
Numero di lotto258899 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number3K-150
Numero di lotto281314_0526 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number3K-150
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards > Dia.: 0.147μm ± 0.003μm, σ = 0.0043μm, 2.9% CV