Learn More
3M™ Fit Test Solution
Fit Test Solution used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Marca: 3M™ 7100004634
21.95 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
- Bitter taste fit test solution for fit testing.
- Used with the 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus FT-30.
- Can be used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Specifica
Fit Test Solution | |
55 mL | |
Respirator Fit Testing | |
FT-32 |
1.9 oz. | |
OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A | |
Bitter Qualitative Fit Test Kit | |
6/Cs. |
Titolo del prodotto
3M™ Fit Test Solution > Fit Test Solution
For Occupational Use Only