Learn More
Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly
Ideal for stereomicroscopy lighting. Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly has an optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample.
Marca:  Motic™ 1101001000341
Codice prodotto. 15302266
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • This spot illuminator must be combined with a Motic 2111 / 2112 focusing block and the 2111 LED stand.
  • Capable of bringing 5500K LED illumination when combined with the 2111 LED stand.
  • Illumination's intensity is adjustable via the intensity control of the 2111 LED stand.
  • 5500K color temperature.
  • 3W Lambertian LED bulb for incident illumination.
  • Adjustable intensity control; linear.
  • Optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample
  • Easy and safe connection to the 2111 LED Stand column for power
Specifica
Specifica
5500K Lamburtian LED
K-series, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 Microscopes
Spot Illuminator
3 w