Learn More
Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly
Ideal for stereomicroscopy lighting. Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly has an optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample.
62.55€ - 77.15€
Specifica
Tipo di lampadina 5500K Lamburtian LED
Tipo di illuminazione Spot Illuminator
Wattage 3 w
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15302266
Vedere i documenti
Motic™
1101001000341
K-series, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 Microscopes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15435462
Vedere i documenti
Motic™
1101010100181
SMZ-161 Microscope
62.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15435532
Vedere i documenti
Motic™
1101000902011
SMZ-171 Microscope
64.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This spot illuminator must be combined with a Motic 2111 / 2112 focusing block and the 2111 LED stand.
  • Capable of bringing 5500K LED illumination when combined with the 2111 LED stand.
  • Illumination's intensity is adjustable via the intensity control of the 2111 LED stand.
  • 5500K color temperature.
  • 3W Lambertian LED bulb for incident illumination.
  • Adjustable intensity control; linear.
  • Optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample
  • Easy and safe connection to the 2111 LED Stand column for power
Specifica
Specifica
5500K Lamburtian LED
Spot Illuminator
3 w