Learn More
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
44.90€ - 142.00€
Identificatori chimici
CAS | 13066-01-8 |
---|---|
Formula molecolare | C13H13NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 215.252 |
Numero MDL | MFCD02663341 |
InChI Key | XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine |
PubChem CID | 1121067 |
IUPAC Name | 4-(2-methoxyphenoxy)aniline |
SMILES | COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15485307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32565.03 |
1 g |
44.90€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15495307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32565.06 |
5 g |
142.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
13066-01-8 | |
215.252 | |
XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N | |
1121067 | |
COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N |
C13H13NO2 | |
MFCD02663341 | |
4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine | |
4-(2-methoxyphenoxy)aniline |
Specifica
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline | |
C13H13NO2 | |
4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine | |
COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N | |
215.252 | |
215.25 |
13066-01-8 | |
MFCD02663341 | |
XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-methoxyphenoxy)aniline | |
1121067 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures