Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for UN30
Temperature Output for external temperature monitoring.
Marca:  Memmert™ UN30V6
Codice prodotto. 17550156
  • 451.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifica
Specifica
UN30 Oven
Current Loop Interface
4 to 20 mA
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for UN30 > For Use With: UN30