Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11492998
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11492998
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11492998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18726.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 893-33-4
Formula molecolare C14H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 266.219
Numero MDL MFCD00054501
InChI Key WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5tVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 70179
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-ylbutane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Punto di fusione 74°C to 76°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 266.22
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241407 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2022 Catalog NumberA18726.14,A18726.06
Numero di lotto10115154 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18726.14,A18726.06
Numero di lotto10208246 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18726.14,A18726.06
Numero di lotto10210212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18726.14,A18726.06
Numero di lotto10225243 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18726.14,A18726.06
Titolo del prodotto
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione, 99%, Thermo Scientific Chemicals >