Learn More
4,4'-Dimethoxytrityl Chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4, 4'-Dimethoxytrityl chloride |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 121°C to 127°C |
Colore | Pink |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C6H5C(C6H4OCH3)2Cl |
Quantità | 5 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4,4'-Dimethoxytrityl chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
4,4'-Dimethoxytrityl Chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >