Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4',5'-Dibromofluorescein, ca. 95% dye content Codice prodotto.: 11355159
Thermo Scientific Chemicals 4',5'-Dibromofluorescein, ca. 95% dye content
Codice prodotto. 11355159
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 11355159
Marca: Thermo Scientific Chemicals A18226.30
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 596-03-2
Formula molecolare C20H10Br2O5
Molecular Weight (g/mol) 490.103
Numero MDL MFCD00005042
InChI Key ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC Name 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4',5'-Dibromofluorescein
Nota nome ≈95% dye content
Punto di fusione 270°C to 273°C
Quantità 250 g
Beilstein 57189
Indice di Merck 14,3022
Peso formulazione 490.12
Percent Purity 95%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoD5590B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18226.18,A18226.30
Numero di lotto10195406 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18226.18,A18226.30
Numero di lotto10227914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18226.18,A18226.30
Numero di lottoC3705A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18226.18,A18226.30
Numero di lotto10163530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA18226.18,A18226.30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 4',5'-Dibromofluorescein, ca. 95% dye content >