Learn More
4,7-Dichloroquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10106033
4,7-Dichloroquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10106033
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10106033
Marca: Thermo Scientific Acros 113750050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-98-6
Formula molecolare C9H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 198.05
Numero MDL MFCD00006774
InChI Key HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC Name 4,7-dichloroquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 7-Dichloroquinoline
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84°C to 86°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 148°C
Punto d'infiammabilità 164°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Peso formulazione 198.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0419855 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number113750050,113750250,113751000
Numero di lottoA0375526 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number113750050,113750250,113751000
Numero di lottoA0406968 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number113750050,113750250,113751000
Numero di lottoA0417184 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number113750050,113750250,113751000
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
4,7-Dichloroquinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals >