Learn More
4-Acetamidothiophenol, 95%, Thermo Scientific™
57.00€
Identificatori chimici
CAS 1126-81-4
Formula molecolare C8H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 167.23
Numero MDL MFCD00004848
InChI Key AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenolVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 70777
IUPAC Name N-(4-sulfanylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10152890
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
102340050
5 g Bottiglia in vetro N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
4-Acetamidothiophenol, 95%, Thermo Scientific™