Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Densità | 1.484g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 176.01 |
Percent Purity | 97% |
Titolo del prodotto
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™ >