Learn More
4-Chloro-2-methoxyphenol, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Chloro-2-methoxyphenol |
Nota nome | 99% |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 16.0°C to 17.0°C |
Colore | Yellow to Brown |
Densità | 1.3000g/mL |
Punti di ebollizione | 241.0°C |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Chloro-2-methoxyphenol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
4-Chloro-2-methoxyphenol, 99%, Thermo Scientific™ >