Learn More
4'-Chloroacetanilide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10732211
5 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 539-03-7
Numero MDL MFCD00000612
InChI Key GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
IUPAC Name N-(4-chlorophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4′-Chloroacetanilide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 177°C to 181°C
Colore Beige-Gray or White
Punti di ebollizione 333°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H8ClNO
Formula lineare CH3CONHC6H4Cl
Quantità 5 g
Beilstein 12, 611
Indice di Merck 14, 2111
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide,slightly soluble in ccl4 and benzene
Molecular Weight (g/mol) 169.61
Peso formulazione 169.61
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Chloroacetanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
4'-Chloroacetanilide, 97%, Thermo Scientific Chemicals >