Learn More
4-Chloropyridine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11469160
4-Chloropyridine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11469160
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11469160
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15628.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7379-35-3
Formula molecolare C5H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 150.00
Numero MDL MFCD00012829
InChI Key XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 81852
IUPAC Name 4-chloropyridine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloropyridine hydrochloride
Punto di fusione ∼210°C (sublimation)
pH 2
Punto d'infiammabilità 198°C (388°F)
Odore Weak
Quantità 5 g
Beilstein 3684904
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 150.01
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10240173 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2022 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Numero di lotto10156436 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Numero di lotto10137599 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Numero di lotto10190701 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Numero di lotto10160792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Titolo del prodotto
4-Chloropyridine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >