Learn More
4-Dimethylaminopyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
24.12€ - 2075.33€
Identificatori chimici
CAS 1122-58-3
Numero MDL MFCD00006418
InChI Key VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10504081
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
148270050
5 g Glass bottle
24.12€
5g
10091630
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
148270250
25 g Glass bottle
44.62€
25g
10133480
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
148271000
100 g Glass Bottle
121.61€
100g
10409633
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
148275000
500 g Glass bottle
468.33€
500g
11916301
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
148270025
2.5 kg Plastic bottle
2075.33€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1122-58-3
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
14284
CN(C)C1=CC=NC=C1
MFCD00006418
4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
N,N-dimethylpyridin-4-amine
Specifica
4-Dimethylaminopyridine
98.5
110.0°C to 113.0°C
124°C
C7H10N2
MFCD00006418
03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142
4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylpyridin-4-amine
14284
Negligible
1122-58-3
100.0
162.0°C (50.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
(C5H4N)N(CH3)2
22, II, 341
15, 3433
Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform
CN(C)C1=CC=NC=C1
122.17
122.17
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-353-5
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.