Learn More
4-Dimethylaminopyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10091630
4-Dimethylaminopyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10091630
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic bottle
Codice prodotto. 10091630
Marca: Thermo Scientific Acros 148270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-58-3
Numero MDL MFCD00006418
InChI Key VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14284
IUPAC Name N,N-dimethylpyridin-4-amine
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Dimethylaminopyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 113.0°C
Punti di ebollizione 162.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 124°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H10N2
Formula lineare (C5H4N)N(CH3)2
Quantità 25 g
Beilstein 22, II, 341
Fieser 03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142
Indice di Merck 15, 3433
Informazioni di solubilità Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Peso formulazione 122.17
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0454276 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
Numero di lottoA0465095 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2024 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
Numero di lottoA0459233 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2024 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
Numero di lottoA0440482 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2023 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
Numero di lottoA0454276 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Dimethylaminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
4-Dimethylaminopyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >