Learn More
4-Ethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11440518
4-Ethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11440518
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11440518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24656.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63139-21-9
Formula molecolare C8H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 149.98
Numero MDL MFCD00859377
InChI Key RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC Name (4-ethylphenyl)boronic acid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 150°C to 154°C
Quantità 1 g
Beilstein 3030638
Peso formulazione 149.99
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10220720 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Numero di lottoA02N07 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Numero di lottoK22M18 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Numero di lottoH12M18 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Numero di lotto10193007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Titolo del prodotto
4-Ethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals >