Learn More
4-Fluoro-2-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10370994
4-Fluoro-2-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10370994
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10370994
Marca: Thermo Scientific Acros 294370010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-72-2
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00075088
InChI Key GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
IUPAC Name 4-fluoro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-2-methylphenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37°C to 38°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 87°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(CH3)OH
Indice di rifrazione 1.5155 to 1.5175
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-2-methylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
4-Fluoro-2-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™ >