Learn More
4-Fluorobiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11307166
4-Fluorobiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307166
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11307166
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07170.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 324-74-3
Formula molecolare C12H9F
Molecular Weight (g/mol) 172.202
Numero MDL MFCD00011650
InChI Key RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
IUPAC Name 1-fluoro-4-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobiphenyl
Punto di fusione 72°C to 76°C
Punti di ebollizione 253°C
Quantità 1 g
Beilstein 2042410
Peso formulazione 172.2
Percent Purity ≥97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10242343 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2022 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Numero di lotto10109854 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Numero di lotto10020302 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Numero di lotto10236934 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Numero di lotto10231645 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Titolo del prodotto
4-Fluorobiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals >