Learn More
4'-Fluoroisobutyrophenone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
138.69€ - 422.10€
Identificatori chimici
CAS | 26393-91-9 |
---|---|
Formula molecolare | C10H11FO |
Molecular Weight (g/mol) | 166.20 |
Numero MDL | MFCD04038305 |
InChI Key | MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone |
PubChem CID | 2782829 |
IUPAC Name | 1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one |
SMILES | CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11331969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26036.03 |
1 g |
138.69€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11341969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26036.06 |
5 g |
422.10€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
26393-91-9 | |
166.20 | |
MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N | |
2782829 | |
CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 |
C10H11FO | |
MFCD04038305 | |
1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone | |
1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one |
Specifica
4'-Fluoroisobutyrophenone | |
C10H11FO | |
MFCD04038305 | |
MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one | |
2782829 | |
97% |
26393-91-9 | |
1.498 | |
1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone | |
CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 | |
166.20 | |
166.19 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures