Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11379519
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11379519
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11379519
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15676.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid is a commonly used matrix in MALDI mass spectrometry. It is a useful matrix for a wide variety of peptides and proteins. It serves well as a matrix for MALDI due to its ability to absorb laser radiation and to also donate protons (H+) to the analyte of interest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid is a commonly used matrix in MALDI mass spectrometry. It is a useful matrix for a wide variety of peptides and proteins. It serves well as a matrix for MALDI due to its ability to absorb laser radiation and to also donate protons (H+) to the analyte of interest.
Solubility
Soluble in methanol, ethanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-59-6
Formula molecolare C11H12O5
Molecular Weight (g/mol) 224.212
Numero MDL MFCD00004401
InChI Key PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
Punto di fusione ∼195°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 2130006
Informazioni di solubilità Soluble in methanol,ethanol and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 224.21
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10213964 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2023 Catalog NumberA15676.03
Numero di lotto10238633 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA15676.03,A15676.14,A15676.06
Numero di lotto10165350 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15676.03,A15676.14,A15676.06
Numero di lottoJ9878A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15676.03,A15676.14,A15676.06
Numero di lotto10213964 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15676.03,A15676.14,A15676.06
Titolo del prodotto
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >