Learn More
4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 98%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11461167
4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11461167
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11461167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24153.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54714-10-2
Formula molecolare C16H12O4S
Molecular Weight (g/mol) 300.328
Numero MDL MFCD00075268
InChI Key UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-2,5-diphenylthiophen-3 2h-one 1,1-dioxide, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3 2h-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2-hydrothiophene-1,1,3-trione, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2h-1??-thiophene-1,1,3-trione, hotdo, acmc-1apg9, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-1,1-dioxo-2,5-diphenyl-thiophen-3-one, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide
PubChem CID 388546
IUPAC Name 4-hydroxy-1,1-dioxo-2,5-diphenylthiophen-3-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(=O)C(=C(S2(=O)=O)C3=CC=CC=C3)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Punto di fusione 238°C to 241°C
Quantità 25 g
Beilstein 544870
Peso formulazione 300.34
Percent Purity 98%
Titolo del prodotto
4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 98%, Thermo Scientific™ >