Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents, strong bases.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone |
Punto di fusione | -47°C |
Densità | 0.935 |
Punti di ebollizione | 168°C |
Punto d'infiammabilità | 58°C (136°F) |
Odore | Pleasant |
Indice di rifrazione | 1.423 |
Quantità | 100 mL |
Numero UN | UN1148 |
Beilstein | 1740440 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.